Ácido sulfúrico 98% ≥98%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
102765GEA 53.9 EUR
102765G 102766H
Ácido sulfúrico 98% ≥98%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,38 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
IR: 01-2119458838-20
Índice Merck: 14,08974
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Colour Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 0.00002 %
NO3 (Nitrate) Max. 0.00002 %
Al (Aluminium) Max. 0.00001 %
As (Arsenic) Max. 0.000005 %
Ba (Barium) Max. 0.000005 %
Ca (Calcium) Max. 0.00010 %
Cd (Cadmium) Max. 0.000005 %
Co (Cobalt) Max. 0.000002 %
Cr (Chromium) Max. 0.00001 %
Cu (Copper) Max. 0.000002 %
Fe (Iron) Max. 0.00010 %
K (Potassium) Max. 0.00005 %
Mg (Magnesium) Max. 0.00005 %
Mn (Manganese) Max. 0.000002 %
Mo (Molybdenum) Max. 0.000005 %
NH4 (Ammonium) Max. 0.00020 %
Na (Sodium) Max. 0.0005 %
Ni (Nickel) Max. 0.000005 %
Pb (Lead) Max. 0.000005 %
Se (Selenium) Max. 0.0001 %
Sr (Strontium) Max. 0.000002 %
Zn (Zinc) Max. 0.00005 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 0.0001 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %