Ácido sulfúrico 98% 98 Nitrogen_analysis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ300
1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 55.9 EUR
1.00748.0500 1.00748.2500
Ácido sulfúrico 98% 98 Nitrogen_analysis, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm