Ácido sulfúrico 98% 98, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ300
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
1.12080.1000EA 80.8 EUR
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
Ácido sulfúrico 98% 98, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)