Hidrogenosulfato de sodio 92% tech., granular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio hidrogenosulfato, Sodio bisulfato
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 58.9 EUR
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Hidrogenosulfato de sodio 92% tech., granular
Hidrogenosulfato de sodio
Formula: HNaO₄S
Pto. de fusión: 177…180 °C
Densidad: 2,1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003531
Núm. CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08729
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm