Hidrogenosulfato de sodio, anhidro ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio hidrogenosulfato, Sodio bisulfato
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 57.6 EUR
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Hidrogenosulfato de sodio, anhidro ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Hidrogenosulfato de sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: HNaO₄S
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 315 °C
Densidad: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003531
Núm. CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08729
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %