Hexafluoroantimonato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000
419540250
ACRO419541000EA
144
EUR
ACRO419541000
ACRO419540250
Hexafluoroantimonato de sodio 98%
Hexafluoroantimonato de sodio
Formula:
F₆NaSb MW: 258.74 g/mol Densidad: 3.375 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003482 Núm. CAS: 16925-25-0 EINECS: 240-989-8 UN: 1549 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Assay | ≥97.5 % |
Melting point | 80 to 84 °C |
GC | ≥97.5 % |