Hexafluoroantimonato de sodio ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium hexafluoroantimonate(V)
13066.14
13066.22
13066.14EA
57.8
EUR
13066.14
13066.22
Hexafluoroantimonato de sodio ≥99.5%
Hexafluoroantimonato de sodio
Purity: 99.5%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Formula:
F₆NaSb MW: 258.74 g/mol Densidad: 3.38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003482 Núm. CAS: 16925-25-0 EINECS: 240-989-8 UN: 1549 ADR: 6.1 III |