Hexafluoroantimonato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20604.14 B20604.22 B20604.36
B20604.14EA 51.9 EUR
B20604.14 B20604.22 B20604.36
Hexafluoroantimonato de sodio ≥98%
Hexafluoroantimonato de sodio
Purity: 98% CAS No.: 16925-25-0 Molecular Formula: NaSbF6 Formula Weight: 258.73 Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00003482
Formula: F₆NaSb
Densidad: 3,38
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003482
Núm. CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III