Sodio selenito Se 44-46%, anhidro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
200730250 200731000 200735000
ACRO200730250EA 51.9 EUR
ACRO200730250 ACRO200731000 ACRO200735000
Sodio selenito Se 44-46%, anhidro
Sodio selenito
Formula: Na₂SeO₃
Pto. de fusión: 350 °C
Densidad: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003489
Núm. CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,08822
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Assay 44 to 46 % (Se)
Loss on drying ≤0.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm