Sodio selenito, anhidro ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
12585.22 12585.36
12585.22EA 78 EUR
12585.22 12585.36
Sodio selenito, anhidro ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Sodio selenito
Purity: 99% min CAS No.: 10102-18-8 Molecular Formula: Na2O3Se Formula Weight: 172.94 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 9 Melting Point: 350° Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8673 UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00003489
In glass manufacturing
Formula: Na₂SeO₃
MW: 172,94 g/mol
Pto. de fusión: >350 °C
Densidad: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003489
Núm. CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,8673