Ácido selenioso 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
198870500 198872500 198870010
ACRO198870500EA 83 EUR
ACRO198870500 ACRO198872500 ACRO198870010
Ácido selenioso 98%
Ácido selenioso
Formula: H₂O₃Se
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C (desc.)
Densidad: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011331
Núm. CAS: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,08430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %