Selenato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
369960250 369961000 369965000
ACRO369960250EA 62.4 EUR
ACRO369960250 ACRO369961000 ACRO369965000
Selenato de sodio 98%
Selenato de sodio
Formula: Na₂O₄Se
Densidad: 3,098 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003490
Núm. CAS: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,08820
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Identification confirmed