Hexafluorosilicato de litio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
39332.06 39332.14
39332.06EA 67.4 EUR
39332.06 39332.14
Hexafluorosilicato de litio
Hexafluorosilicato de litio
CAS No.: 17347-95-4 Molecular Formula: Li2SiF6 Formula Weight: 155.96 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2856 MDL No.: MFCD00049473
Formula: F₆Li₂Si
MW: 155.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049473
Núm. CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1 III