di-Sodio hexafluorosilicato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 16893-85-9
Molecular Formula: F6Na2Si
Formula Weight: 188.06
Physical Form: Crystalline
Density: 2.679
Refractive Index: 1.310
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8624
UN No.: 2674
MDL No.: MFCD00003491
Formula:
F₆Na₂Si Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2,679 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003491 Núm. CAS: 16893-85-9 EINECS: 240-934-8 UN: 2674 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8624 |