Telururo de disodio ≥99.9% (metals basis) -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41777.02 41777.04 41777.09
80016842.0001EA 0 EUR
80016842.0001 41777.04 41777.09
Telururo de disodio ≥99.9% (metals basis) -60 mesh
Telururo de disodio
Formula: Na₂Te
MW: 173.58 g/mol
Pto. de fusión: 953 °C
Densidad: 2.90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 12034-41-2
EINECS: 234-806-0
UN: 3134
ADR: 4.3 II