Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium tellurite, Disodium trioxotellurate
41778.09
41778.18
41778.09EA
82.1
EUR
41778.09
41778.18
Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (metals basis)
Sodium tellurite(IV)
Purity: 99.5%
CAS No.: 10102-20-2
Molecular Formula: Na2O3Te
Formula Weight: 221.58
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8685
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00036141
Formula:
Na₂O₃Te MW: 221.58 g/mol Pto. de fusión: 710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036141 Núm. CAS: 10102-20-2 EINECS: 233-268-4 UN: 3284 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,8685 |