Sodium tellurite(IV) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15633.18
A15633.30
A15633.18EA
193
EUR
A15633.18
A15633.30
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Sodium tellurite(IV)
Purity: 97%
CAS No.: 10102-20-2
Molecular Formula: Na2O3Te
Formula Weight: 221.58
Merck Reference: 14,8685
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00036141
Formula:
Na₂O₃Te Pto. de fusión: 710 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036141 Núm. CAS: 10102-20-2 EINECS: 233-268-4 UN: 3284 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,8685 |