Trióxido de litio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metavanadato de litio
39358.18
39358.30
39358.18EA
106
EUR
39358.18
39358.30
Trióxido de litio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Trióxido de litio y vanadio
Purity: 99.9%
CAS No.: 15060-59-0
Molecular Formula: LiVO3
Formula Weight: 105.88
Physical Form: Powder
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00053997
Formula:
LiO₃V Pto. de fusión: 605 °C Densidad: 2,74 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053997 Núm. CAS: 15060-59-0 EINECS: 239-124-7 UN: 3285 ADR: 6.1,III |