Trióxido de sodio y vanadio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio monovanadato, Metavanadato de sodio
269212500 269210010
ACRO269212500EA 153 EUR
ACRO269212500 ACRO269210010
Trióxido de sodio y vanadio 96%
Trióxido de sodio y vanadio
Formula: NaO₃V
Pto. de fusión: 630 °C
Densidad: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011125
Núm. CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,08849
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige to light green Powder
Titration with Na2S2O3 ≥95 %