Trióxido de sodio y vanadio (≥38% V) ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio monovanadato, Metavanadato de sodio
11092.14
11092.30
11092.A1
11092.14EA
28.1
EUR
11092.14
11092.30
11092.A1
Trióxido de sodio y vanadio (≥38% V) ≥96%
Trióxido de sodio y vanadio
Purity: 96%
CAS No.: 13718-26-8
Molecular Formula: NaO3V
Formula Weight: 121.93
Physical Form: Chunks/Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 630°
Merck Reference: 14,8700
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011125
Formula:
NaO₃V MW: 121,93 g/mol Pto. de fusión: 630 °C Densidad: 5,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011125 Núm. CAS: 13718-26-8 EINECS: 237-272-7 UN: 3285 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8700 |