Tetraóxido de trisodio y vanadio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
205330500 205332500
ACRO205330500EA 206 EUR
ACRO205330500 ACRO205332500
Tetraóxido de trisodio y vanadio 99%
Tetraóxido de trisodio y vanadio
Formula: Na₃O₄V
Pto. de fusión: 850…866 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003511
Núm. CAS: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (as Na3VO4)
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Vanadium (V) 26.5 % (typically)