Trióxido de circonio y dilitio ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium zirconate, Lithium zirconium oxide
39377.14
39377.22
39377.36
39377.14EA
87.1
EUR
39377.14
39377.22
39377.36
Trióxido de circonio y dilitio ≥94%
Trióxido de circonio y dilitio
Purity: 94% min
CAS No.: 12031-83-3
Molecular Formula: Li2ZrO3
Formula Weight: 153.10
Physical Form: -80 Mesh Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016182
Formula:
Li₂O₃Zr MW: 153.1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016182 Núm. CAS: 12031-83-3 EINECS: 234-760-1 |