Bario cloruro, anhidro ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de bario
10995.02
10995.06
10995.22
10995.02EA
50.1
EUR
10995.02
10995.06
10995.22
Bario cloruro, anhidro ≥99.998% (metals basis)
Bario cloruro
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Powder, may contain small lumps
Density: 3.9
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 963°
Boiling Point: 1560°
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003445
Formula:
BaCl₂ Pto. Ebullición: 1560 °C Pto. de fusión: 963 °C Densidad: 3,9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003445 Núm. CAS: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,971 |