Bario cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01716.0050 1.01716.0500
1.01716.0050EA 212 EUR
1.01716.0050 1.01716.0500
Bario cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Bario cloruro
Formula: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Pto. Ebullición: 1560
Pto. de fusión: ∼963 °C
Densidad: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00998
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials