Calcio cloruro, anhidro 96%, en polvo, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
349610250 349615000 349610025 349610100
ACRO349610250EA 24.1 EUR
ACRO349610250 ACRO349615000 ACRO349610025 ACRO349610100
Calcio cloruro, anhidro 96%, en polvo, extra puro
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: >1600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 782 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥93.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Barium (Ba) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)