Calcio cloruro, anhidro ≥93%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de calcio
12316.A1
12316.A7
12316.A1EA
63.7
EUR
12316.A1
12316.A7
Calcio cloruro, anhidro ≥93%
Calcio cloruro
Purity: 93%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Granular powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
As drying and dehydrating agent for organic liquids and gases, and in desiccators
Formula:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Pto. Ebullición: >1600 °C Pto. de fusión: 782 °C Densidad: 2.174 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010903 Núm. CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 IR: 01-2119494219-28 Índice Merck: 14,1659 |