Calcio cloruro, anhidro ≥93%, porous
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
33327.36 33327.A3
33327.36EA 53.9 EUR
33327.36 33327.A3
Calcio cloruro, anhidro ≥93%, porous
Calcio cloruro
Purity: 93% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: -4 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: >1600 °C
Pto. de fusión: 782 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,1659