Calcio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
Ampuled under argon
35685.04 35685.09
35685.04EA 117 EUR
35685.04 35685.09
Calcio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Calcio cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.15 Appearance: White Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: >1600 °C
Pto. de fusión: 782 °C
Densidad: 2.15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,1659