Calcio cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de calcio
Ampuled under argon
35686.03
35686.09
35686.18
35686.03EA
89.7
EUR
35686.03
35686.09
35686.18
Calcio cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Calcio cloruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.15
Appearance: White
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Formula:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Pto. Ebullición: >1600 °C Pto. de fusión: 782 °C Densidad: 2.15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010903 Núm. CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 IR: 01-2119494219-28 Índice Merck: 14,1659 |