Calcio cloruro, anhidro ≥96.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
acondicionado en Argón
89866.18
89866.30
89866.18EA
71.9
EUR
89866.18
89866.30
Calcio cloruro, anhidro ≥96.0% ACS
Calcio cloruro
Purity: 96.0% min
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Formula:
CaCl₂ Pto. Ebullición: >1600 °C Pto. de fusión: 782 °C Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010903 Núm. CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 IR: 01-2119494219-28 Índice Merck: 14,1659 |