Calcio cloruro, (base secada) 97%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
L13191.30EA 31.7 EUR
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
Calcio cloruro, (base secada) 97%, en polvo
Calcio cloruro
Purity: 97% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: >1600 °C
Pto. de fusión: 782 °C
Densidad: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,1659