Calcio cloruro, anhidro ≥96% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
1B1110-1KGEA 291 EUR
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Calcio cloruro, anhidro ≥96% ACS
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g