Calcio cloruro, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02083.0250
1.02083.1000
1.02083.0250EA
394
EUR
1.02083.0250
1.02083.1000
Calcio cloruro, Supelco®
Calcio cloruro
Formula:
CaCl₂ Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 772 °C Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010903 Núm. CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 IR: 01-2119494219-28 Índice Merck: 14,01659 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 740 g/l (20 °C) |
Melting Point | 772 °C |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Boiling Point |
|
Density | 2.15 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |