Calcio cloruro, anhidro, granulado 1-2 mm, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 213 EUR
1.02379.1000 1.02379.5000
Calcio cloruro, anhidro, granulado 1-2 mm, Supelco®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 772
Densidad: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659