Calcio cloruro, anhidro, granulado 2-6 mm, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02391.1000 1.02391.5000 1.02391.9025
1.02391.1000EA 311 EUR
1.02391.1000 1.02391.5000 1.02391.9025
Calcio cloruro, anhidro, granulado 2-6 mm, Supelco®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659