Calcio cloruro 90-98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
22313.294EA 106 EUR
22313.294 22313.363 22313.460
Calcio cloruro 90-98%, TECHNICAL
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90 - 98 %