Calcio cloruro, seca ≥90%, en gránulos 2-6 mm, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
22316.261EA 120 EUR
22316.261 22316.363 22316.460
Calcio cloruro, seca ≥90%, en gránulos 2-6 mm, purificado
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 772
Densidad: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 90 %