Calcio cloruro ≥94%, en gránulos, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
22328.262EA 78.6 EUR
22328.262 22328.364
Calcio cloruro ≥94%, en gránulos, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purificado
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 772
Densidad: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 94 %