Magnesio cloruro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: MgCl2
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Crystalline
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Solubility: Soluble in water with evolution of heat
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Catalyst, flocculating agent, various magnesium cements, ceramics, analytical reagent
Formula:
MgCl₂ Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 714 °C Densidad: 2,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011106 Núm. CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 14,5662 |