Magnesio cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de magnesio
Ampuled under argon
35709.09
35709.30
35709.09EA
159
EUR
35709.09
35709.30
Magnesio cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Magnesio cloruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Formula:
MgCl₂ MW: 95.21 g/mol Pto. Ebullición: 1412 Pto. de fusión: 714 °C Densidad: 2.32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011106 Núm. CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 14,5662 |