Magnesio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de magnesio
Ampuled under argon
42843.06 42843.14 42843.22
42843.06EA 69.2 EUR
42843.06 42843.14 42843.22
Magnesio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Magnesio cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Formula: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Pto. Ebullición: 1412
Pto. de fusión: 714 °C
Densidad: 2.32
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 14,5662