Magnesio cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Ampuled under argon
42850.06
42850.14
42850.22
42850.06EA
99.9
EUR
42850.06
42850.14
42850.22
Magnesio cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Magnesio cloruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Formula:
MgCl₂ Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 714 °C Densidad: 2,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011106 Núm. CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 14,5662 |