Magnesio cloruro, anhidro ≥98%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de magnesio
J364-100GEA 139 EUR
J364-100G J364-1KG J364-500G
Magnesio cloruro, anhidro ≥98%, grado alta pureza
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Pto. Ebullición: 1412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 715 °C
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%