Magnesio cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Cloruro de magnesio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
8.14733.0100EA 46.3 EUR
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
Magnesio cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Pto. Ebullición: 1412
Pto. de fusión: 715
Densidad: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)