Los espacios en blanco para las tapas de reborde plano, forma alta, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
210364609 210365108 210365708 210366104
SCOT210364609EA 87.4 EUR
SCOT210364609 SCOT210365108 SCOT210365708 SCOT210366104
Los espacios en blanco para las tapas de reborde plano, forma alta, DURAN®
Tapas Tapas de vasos de reacción
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Sin cuello Para manipulación del vidrio.