Cloruro de estroncio, anhidro 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
369740050 369740250
ACRO369740050EA 120 EUR
ACRO369740050 ACRO369740250
Cloruro de estroncio, anhidro 99.99% (trace metals basis)
Cloruro de estroncio
Formula: Cl₂Sr
Pto. Ebullición: 1250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 873 °C
Densidad: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011249
Núm. CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Índice Merck: 12,09000
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %