Cloruro de estroncio, anhidro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Estroncio cloruro
12202.36
12202.A3
12202.36EA
90.2
EUR
12202.36
12202.A3
Cloruro de estroncio, anhidro ≥95%
Cloruro de estroncio
Purity: 95%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: Powder
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formula:
Cl₂Sr Pto. Ebullición: 1250 °C Pto. de fusión: 873 °C Densidad: 3,052 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011249 Núm. CAS: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Índice Merck: 14,8840 |