Cloruro de estroncio, anhidro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: Cl2Sr
Formula Weight: 158.53
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formula:
Cl₂Sr Pto. Ebullición: 1250 °C Pto. de fusión: 873 °C Densidad: 3,052 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011249 Núm. CAS: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Índice Merck: 14,8840 |