Bario nitrato 99+% analysis_for
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
203155000 203150025
ACRO203155000EA 59.4 EUR
ACRO203155000 ACRO203150025
Bario nitrato 99+% analysis_for
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Pto. de fusión: 592 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,00986
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm