Bario nitrato 99,999 Metals basis, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10648.06
10648.14
10648.22
10648.36
10648.88
10648.06EA
37.6
EUR
10648.06
10648.14
10648.22
10648.36
10648.88
Bario nitrato 99,999 Metals basis, Puratronic®
Bario nitrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: BaN2O6
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Appearance: White
Melting Point: 592° dec.
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Formula:
Ba(NO₃)₂ MW: 261.34 g/mol Pto. de fusión: 592 °C (desc.) Densidad: 3.24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003442 Núm. CAS: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 UN: 1446 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,983 |